Learn More
Ammoniumthiocyanat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M NH4SCN (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615190
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M NH4SCN (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat-Konzentrat
Menge 1 St.
Strukturformel NH4SCN
UN-Nummer UN3082
Beilstein 3595135
Formelmasse 76.12 mol
Verpackung Ampulle