Learn More
Ammoniumthiocyanat, ACS, 97.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN], and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and corrosion inhibitor against acid gases. It is used in photography industry as a stabilizer or accelerator. Used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating, and as a separator of Zr and Hf, also Au and Fe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Ammonium thiocyanate |
Schmelzpunkt | 147°C to 149°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Beilstein | 3595135 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia,and acetone. Practically insoluble in CHCl3and ethyl acetate. |
Formelmasse | 76.12 |
Güte | ACS |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium thiocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thiocyanate
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.