Learn More
Ammoniumsulfat, TraceSELECT™, Honeywell ™
Click to view available options
Menge:
100 g
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfat |
CAS | 7783-20-2 |
Menge | 100 g |
Summenformel | H8N2O4S |
Strukturformel | (NH4)2SO4 |
MDL-Nummer | MFCD00003391 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig in Wasser löslich, 132 g/l bei 20 °C |
InChI-Schlüssel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |