Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumoxalat-Monohydrat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 250 g |
Strukturformel | (NH4)2C2O4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3759830 |
Formelmasse | 142.11 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 101 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Glührückstand | ≤0.02 % (als SO4) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium oxalate-1-hydrate