Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium oxalate monohydrate |
Schmelzpunkt | 70.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | (CO2NH4)2·H2O |
Merck Index | 15, 534 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 142.11 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.