Learn More
Ammoniummetavanadat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16685793
Click to view available options
25 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium metavanadate
Schmelzpunkt 200°C (Decomposes before melting)
CAS 7803-55-6
Farbe Hellgelb
CAS Max. % 1
pH 7
Menge 25 kg
Summenformel H4NO3V
Strukturformel NH4VO3
MDL-Nummer MFCD00011430
Synonym Ammonium vanadate(V)
InChI-Schlüssel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES N.O[V](=O)=O
IUPAC-Name Vanadiumoylol-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 116.98
Güte ACS
Dichte 2.3 g/cm3 (20°C)