Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Ammonium, Modul für ISE
Für Ammonium-ISE.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340012
Artikelnummer. 10107161
  • 815.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Membran, Elektrolytlösung, ein Identifizierungsring (ID-Ring) und eine Adapterhülse, die für jeden Mettler Toledo Titrationsständer geeignet ist
Beschreibung
Beschreibung
Befestigen Sie die Membran auf dem Schaft Ihrer ISE-Halbzelle und schon haben Sie eine neue ISE!
  • Gemessenes Ion: NH4+
  • Messbereich: 1 bis 4 x 10-7 mol/l
  • Temperaturbereich: 0° bis 50 °C
  • Optimaler pH-Bereich: 2 bis 9
  • Art der Membran: Polymer
  • Wellenmaterial: POM/PVC
  • Elektrolyte für Referenzelektroden: 2 mol/l MgSO4
  • ISA-Lösung: 0.5 mol/l MgSO4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 mol/l MgSO4 (ISA)
Membran: Polymer; Schaft: POM/PVC
Ammoniakmembran-Kit
1 bis 4 x 10-7 mol/l
Ammonium-ISE mit 3 Membranen bei Gold
0 °C° bis 50 °C°
2 bis 9