Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Ammoniak, 3 Module für GSE
Schnelle und einfache Bestimmung der Konzentration und Aktivität von Ammoniak.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340013
Artikelnummer. 10085561
  • 656.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Membran, Elektrolytlösung, ein Identifizierungsring (ID-Ring) und eine Adapterhülse, die für jeden Mettler Toledo Titrationsständer geeignet ist
Beschreibung
Beschreibung
  • Schaft: PPS
  • Messbereich: 5 x 10-2 bis 10-6 mol/l
  • Temperaturbereich: 0° bis 50 °C
  • Optimaler pH-Bereich: >11
  • Interferenzen: Flüchtige Basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ammonium-ISE mit 3 Membranen bei Gold
0 °C° bis 50 °C°
>11
Membran: Unbekannt
Kit aus Ammoniakgas-empfindlichen Elektrodenmembranen
5 x 10-2 bis 10-6 mol/l