Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, ACS-Reagenz, Kristalle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 230.0°C |
Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
Schmelzpunkt | 39.0°C to 41.0°C |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5 to 102% (Iodometry) |
Strukturformel | (NH4)Fe(SO4)2·12H2O |
Merck Index | 15, 515 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron (III) ammoniumsulfate dodecahydrate