Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10087291
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Eisen(3+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Grün
pH 3,5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 392.14g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.