Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762241
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 392.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.