Learn More
Ammoniumjodid, puriss., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15690660
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
puriss.,≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumiodid, Azaniumiodid, Ammoniumjodid Nh4i, Ammoniumiodat, hsdb 476, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMILES [NH4+].[I-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammoniumiodid
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel NH4I
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Iodid
Formelmasse 144.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte puriss.
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)
Dampfdruck 1 mmHg (210.9 °C)