Learn More
Ammoniumhydroxid, 25 % NH3, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366329
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Menge 1000 mL
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Formelmasse 35.05
Geruch Ammonia-like
Dampfdruck 362mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig