Learn More
Ammoniumfluorid, ≥ 98 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666314
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-01-8
Summenformel H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
MDL-Nummer MFCD00011423
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Flüssig oder fest
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 0.82
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.