Learn More
Ammonium Dichromate, Honeywell
Artikelnummer. 15600890
Click to view available options
Menge:
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Purum p.a.
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Dichromate
CAS 7789-09-5
Menge 500 g
Summenformel Cr2H8N2O7
Strukturformel (NH4)2Cr2O7
MDL-Nummer MFCD00010879
UN-Nummer 1439
Synonym ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
InChI-Schlüssel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom
Molekulargewicht (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Formelmasse 252.06g/mol
Reinheit (%) ≥97% (RT)
Güte purum p. a
Dichte Vapor Density: 8.7 (vs air)