Learn More
Ammoniumcitrat dibasisch, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660910
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 3012-65-5
Summenformel C6H14N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00013068
InChI-Schlüssel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumzitrat, dibasisch, Ammoniumhydrogenzitrat, Diammonium-Hydrogencitrat, Zitronensäure-Diammoniumsalz, Zitronensäureammoniumsalz, Zitrodiamin, Zitronensäure-Diamin, Ammoniumzitrat, dibasisch, ACS, Ammoniumzitrat, dibasisch, puriss, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumzitrat, dibasisch
Menge 500 g
Strukturformel HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Beilstein 4925760
IUPAC-Name Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Formelmasse 226.18 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Dichte Vapor Density: 1.8 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium citrate dibasic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium citrate dibasic