Learn More
Ammonium Chloride-Ammonia Buffer, pH 10.1, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Beschreibung
This buffer solution helps to maintain an alkaline pH level. This buffer is made from a weak base (ammonia) and one of its salts (ammonium sulfate).
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.01g/mL |
pH | 10.1 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 1000 mL |
Lösungstyp | Buffer |
Zusammensetzung | 6.75g NH4Cl + 57mL NH4OH 25% per 1L H2O |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammoniumchlorid-Ammoniak Puffer pH 10.1
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: NH4OH, NH4Cl