Learn More
Ammoniumcarbonat, NH3 ca. 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium carbonate is suitable as a leavening agent, pH-control agent, dough strengthener and texturizer. It may be used as a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements and in the synthesis of ZnO nanoparticles. It may also be used as an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass . It was used in experiment to distinguish 26 different phenolic components and in Capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS/MS) as rapid screening technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumcarbonat eignet sich als Treibmittel, pH-Regulierungsmittel, Teigverfestiger und Strukturgeber. Es kann als Dispergiermittel für SiO2-Nanopartikel zur dynamischen Lichtstreuung, Z-Potential und zentrifugale Flüssigsedimentationsmessungen und für die Synthese von ZnO-Nanopartikeln verwendet werden. Es kann auch als Eluent bei der Trennung von Silika-Nanopartikeln durch asymmetrische Flow-Flow-Fraktionierung (AF4) in Verbindung mit induktiv gekoppelter Plasmamasse verwendet werden. Es wurde im Experiment zur Unterscheidung 26 verschiedener phenolischer Komponenten und in der Kapillarelektrophorese-Massenspektrometrie (CE-MS/MS) als schnelle Screening-Technik verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium carbonate |
Schmelzpunkt | 60°C (sublimation) |
Menge | 5000 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | NH3 ≈30 % |
Strukturformel | (NH4)2CO3 |
Beilstein | 3627235 |
Merck Index | 14,508 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 96.09 |
Geruch | Ammonia-like |
RUO – Research Use Only