Learn More
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium carbonate |
Schmelzpunkt | 58.0°C |
Menge | 250 g |
Strukturformel | (NH4)2CO3 |
Merck Index | 15, 505 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).) |
Formelmasse | 96.09 |
Güte | HPLC |
Verpackung | Glasflasche |