Learn More
Ammoniumcarbonat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085303
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00010890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-Name Diazan;carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
Schmelzpunkt 58.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) ≥30.5% (NH3)
Güte Extrarein