Learn More
MP Biomedicals™ Ammonium Acetate, Ultra Pure Grade
Ammonium Acetate, Ultra Pure Grade is used in the purification and precipitation of DNA and for protein crystallization.
43.45 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Assay ≥ 97%
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
CAS 631-61-8
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Dichte 1,17 bei 68 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17138548
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0219384890
500 g
106.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17128548
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0219384880
100 g
43.45 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ammonium acetate, ultra pure, is for applications which require tight control of elemental content.
  • Ammonium acetate is a widely used reagent in molecular biology and chromatography.
  • Its applications include the purification and precipitation of DNA and protein crystallization.
  • Ammonium acetate is commonly used in HPLC and MS analysis of various compounds, such as oligosaccharides, proteins, and peptides.
  • Ammonium acetate is also used for the nonaqueous capillary electrophoresis-mass spectrometry (NACE-MS) of lipophilic peptides and therapeutic drugs.
Spezifikation
Spezifikation
≥ 97%
631-61-8
1,17 bei 68 °F
237,2 °F
Ultrapure
Kristallpulver
Ammoniumacetat
Raumtemperatur
77,1
C2H7NO2
unii-rre756s6q2
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.