Learn More
Ammoniaklösung, 7N in Methanol, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15635700
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
7 N in Methanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniaklösung
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Strukturformel NH3
UN-Nummer UN3286
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
IUPAC-Name Ammoniak
Formelmasse 17.03 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7 N in Methanol
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C