Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, Primar™ für Spurenmetallanalyse, d=0.88, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10632251
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aminhydrat
SMILES N.O
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Menge 1 L
Formelmasse 35.05g/mol
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig