Learn More
Ammoniaklösung 33 %, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10473561
Click to view available options
1 L
Laborreagenzien
Spezifikation
Siedepunkt 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Schmelzpunkt -60°C to -57.5°C
Prozentgehaltsbereich 30 to 33%
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
Dichte 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 1 L
SMILES N.O
IUPAC-Name Ammoniumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
Glührückstand max. 0.003%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.