Learn More
Ammoniaklösung,2.0 M in Methanol, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15674110
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 ml
2 L
4 x 100 mL
Verpackung:
Glasflasche
2.0 M in Methanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC-Name Ammoniak
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia solution
Menge 100 mL
Strukturformel NH3
UN-Nummer UN1992
Flammpunkt 6°C (42.8°F)
Formelmasse 17.03g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0M in Methanol
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.787g/mL at 25°C