Learn More
Ammoniaklösung,2 M in Ethanol, Honeywell ™
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniaklösung |
Siedepunkt | 60 °C |
Strukturformel | NH3 |
Konzentration | 2 M in Ethanol |
UN-Nummer | UN1170 |
Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
Menge | 100 ml |
IUPAC-Name | Azan |
Flammpunkt | 3 °C (37.4 °F) |
Formelmasse | 17.03 mol |