Learn More
Ammoniaklösung,2 M in Ethanol, Honeywell ™
Artikelnummer. 15635360
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
2.0 M in Ethanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia solution
Siedepunkt 60°C
Strukturformel NH3
Konzentration 2M in ethanol
UN-Nummer UN1170
Dichte 0.785g/mL at 25°C
Menge 100 mL
IUPAC-Name Ammoniak
Flammpunkt 3°C (37.4°F)
Formelmasse 17.03g/mol
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig