Learn More
Ammoniaklösung, 0.5 M in Dioxan, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniaklösung |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | NH3 |
Konzentration | 0.5 M in Dioxan |
UN-Nummer | UN1165 |
Dichte | 1.023 g/ml bei 25 °C |
Menge | 800 ml |
Flammpunkt | 11 °C (51.8 °F) |
Formelmasse | 17.03 mol |
Verpackung | Glasflasche |