Learn More
WTW™ Ammonium-Meßkette inkl. 3 Austausch- membranköpfe und Elektrolyt NH 500/'
Die Halbzellen der 500 Serie, für die Sie eine Referenzelektrode vom Typ R 503 benötigen (eine Ausnahme hierfür ist der gasempfindliche NH 500 /2 mit integrierter Referenzelektrode).
Marke: WTW™ 106395
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
3Ersatz-Membranköpfe |