Learn More
Ammoniak-Verdünner R 2 gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Hochreines, stabiles Produkt für Anwendungen im europäischen Arzneibuch (EP).
Marke:  Reagecon 1004703
Artikelnummer. 11414669
  • 53.55 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
  • NIST-konform.
  • Hohe Reinheit
  • Akkurat, gleichbleibend und reproduzierbar
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Entwickelt und getestet für Anwendungen entsprechend Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Zur Vorbereitung anderer Reagenzien (4.1.1), zur Identifizierung von Ionen und funktionellen Gruppen (2.3.1) und als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monographien beschrieben sind.
Spezifikation
Spezifikation
EP-Tests
1 l
Braune Winchester-Flasche GL45
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonia