Learn More
WTW™ KT 0.01 - 2.00 mg/l NH4-N NH4-N 14739 .
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke:  WTW™ 250495
Artikelnummer. 11771043
  • 129.00 CHF / 0.25 Kilogramm
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktisch und kostengünstig
  • Garantierte Qualität nach AQA/IQC
  • Für einen unregelmäßigen oder sehr großen Probendurchsatz im Labor
  • Hinzufügen, Einführen, Messen und Ablesen von Proben
  • Reaktionsküvette mit Barcode- oder Methodenauswahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Indophenolblau (Berthelot-Reaktion)
PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex Photometer
25
25 Tests
CombiCheck Ammonium (NH4)-Zelltestkit
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser
Zertifikate
0,010 bis 2000 mg/l
Photometrisch