Learn More
Ammoniak, 0.5 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 388441000
134.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammoniak | |
7664-41-7, 109-99-9 | |
NH3 | |
0.40 bis 0.60 M | |
15, 488 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
100 ml | |
Flüssig |
Farblos | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
0.8500 g/ml | |
Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreier Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Azan | |
222 | |
17.03 | |
0.85 | |
−36 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia, 0.5M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke