Learn More
Ammoniak, 0.5 M Lösung in 1,4-Dioxan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
124.62 CHF - 678.38 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Summenformel H3N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
368381000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
124.62 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10127253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
368380010
1 L AcroSeal™ Glasflasche
678.38 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Ammonia
0.5M solution in 1, 4-dioxane
H3N
MFCD00011418
05,15
15, 488
Solubility in water: soluble.
N
222
17.03
11°C
Farblos
7664-41-7, 123-91-1
NH3
0.4 to 0.6M
1.0230g/mL
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
17.03
CHEBI:16134
1.023
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.Verdacht auf krebserregende Wirkung.Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Hautstellen gründlich waschen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
Produktidentifikator
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dioxane, Ammonia