Learn More
Aminomalononitril p-Toluensulfonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminomalononitrile p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | ∽169°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 4050747 |
Formelmasse | 253.28 |
Reinheit (%) | ≥97% |