Learn More
Aminoguanidinbicarbonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965651
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2582-30-1
Summenformel CH6N4·H2CO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
InChI-Schlüssel OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;kohlensäure
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine bicarbonate
Schmelzpunkt 125°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Menge 5 kg
Beilstein 03,117
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <5g/L (20°C)
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98.50%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoguanidine bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Consejos de prudencia
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.