Learn More
Aminoguanidinbicarbonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10512931
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Eimer aus Kunststoff
Kunststoffflasche
2582-30-1
CH6N4·H2CO3
136.11
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
164944
2-Aminoguanidin;kohlensäure
C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
2582-30-1
CH6N4·H2CO3
136.11
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
164944
2-Aminoguanidin;kohlensäure
C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine bicarbonate
Schmelzpunkt 125°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Menge 1 kg
Beilstein 03,117
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <5g/L (20°C)
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98.50%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoguanidine bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.