Learn More
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilan, Mischung aus m- und p-Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354948
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Als Vernetzungsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74113-77-2
Summenformel H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
MDL-Nummer MFCD00054775
Synonym aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Spezifikation
Siedepunkt 128°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Namenshinweis Mixture of m and p isomers
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 298.46
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.02 g/mL