Learn More
Thermo Scientific™ Aminoallyl-dUTP Solution (10 mM)
Führen Sie mit dem modifizierten Nukleotid Aminoallyl-dUTP (5-[3-Aminoallyl]-2'-desoxyuridin-5'-triphosphat) eine enzymatische, indirekte, nicht radioaktive Markierung der DNA durch.
Marke:  Thermo Scientific™ R0091
88.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10510871
  • 176.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aminoallyl-dUTP (5-[3-Aminoallyl]-2'-desoxyuridin-5'-triphosphat) wird als 10 mM bzw. 50 mM, mit NaOH auf pH 7,0 titrierte, wässrige Lösung geliefert.
Aminoallyl-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in DNA eingebaut werden. Die so erhaltene aminhaltige DNA kann anschließend mit jedem aminreaktiven Fluoreszenzfarbstoff, Biotin oder Hapten markiert werden.
Aminoallyl-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in DNA eingebaut werden. Die so erhaltene aminhaltige DNA kann anschließend mit jedem aminreaktiven Fluoreszenzfarbstoff, Biotin oder Hapten markiert werden.
Empfohlen für:
Enzymatische, indirekte, nicht radioaktive Markierung von DNA während cDNA-Synthese, PCR, Nick-Translation, Random Priming oder Primer Extension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aminoallyl-dUTP Solution, 10 mM (100 μL)
Store at –20°C.
DNA-Polymerase
Aminoallyl
Trockeneis
10 mM
Flüssig
Direkte Markierung
100 μl
cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling