Learn More
Novus Biologicals™ Amine Reactive Comp-Bead 2 Population Kit
The Amine Reactive Compensation Beads are designed for labeling amine-reactive dyes (live/dead fixable viability stains) when setting compensation in flow cytometry.
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-00496
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
10 mL (2 x 5 mL) | |
0.016 M PBS (pH 7.4) | |
Durchflusszytometrie |