Learn More
Molecular Probes™ Amidine Latex Beads, 4% w/v, 0.1 μm
Amidin-Latex-Beads, 4 % w/v, 0,1 μm
Marke:  Molecular Probes™ A37313
566.20 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11514067
  • 610.00 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.
Dieser positiv geladene hydrophobe Amidin-Latex eignet sich besonders für die Herstellung von Latex-Zwischenprodukten. Die einzige Funktionsgruppe, die auf der Partikeloberfläche vorhanden ist, ist Amidin, das nicht für die aggregierenden Effekte polyvalenter Kationen empfindlich ist. Diese Partikel reagieren empfindlich auf negativ geladene Kontaminanten oder multivalente Anionen. Die Amidin-Latizes sollten in Umgebungen mit niedrigem bis neutralem pH-Wert verwendet werden. Die Amidingruppe ist basisch mit einem pK-Wert von ∼ 10 bis 11.
Mikrosphären sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei: ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrokugeln, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitäts-Beads, superaktiven Beads und Spezial-Beads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrokugel, nach der Sie suchen, nicht in unserer Bestandsliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrokugel für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Hochgradig aktive Latex-Beads
    15 mL
    Amidin
    Polystyrol
    IDC
    Raumtemperatur
    0,1 μm