Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
198.00 CHF - 2080.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 7,6 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | MWCO | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | MWCO | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10705884
|
Merck
UFC900308 |
29,7 mm | 3 kDa | 15 ml | 8Pack |
276.00 CHF
8 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10092423
|
Merck
UFC900396 |
29,7 mm | 3 kDa | 15 ml | 96 Packung |
2080.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|
10608072
|
Merck
UFC901008 |
29,7 mm | 10 kDa | 15 ml | 8Pack |
265.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10781543
|
Merck
UFC901024 |
29,7 mm | 10 kDa | 15 ml | 24Pack |
1075.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10026941
|
Merck
UFC901096 |
29,7 mm | 10 kDa | 15 ml | 96Pack |
1990.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10581342
|
Merck
UFC903008 |
29,7 mm | 30 kDa | 15 ml | 8Pack |
199.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10311882
|
Merck
UFC903024 |
29,7 mm | 30 kDa | 15 ml | 24Pack |
804.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10036941
|
Merck
UFC903096 |
29,7 mm | 30 kDa | 15 ml | 96Pack |
2020.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10550443
|
Merck
UFC905008 |
29,7 mm | 50 kDa | 15 ml | 8Pack |
198.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10413892
|
Merck
UFC905096 |
29,7 mm | 50 kDa | 15 ml | 96Pack |
2020.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10188431
|
Merck
UFC910024 |
29,7 mm | 100 kDa | 15 ml | 24Pack |
1030.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10447871
|
Merck
UFC910096 |
29,7 mm | 100 kDa | 15 ml | 96Pack |
2020.00 CHF
96 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10403892
|
Merck
UFC900324 |
29,7 mm | 3 kDa | 15 ml | 24Pack |
789.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|
10250482
|
Merck
UFC910008 |
29,7 mm | 100 kDa | 15 ml | 8Pack |
199.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10661043
|
Merck
UFC905024 |
29,7 mm | 50 kDa | 15 ml | 24Pack |
728.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
- Ultracel™ PL regenerierte Zellulosemembranen mit hoher Rückgewinnung mit MWCOs von 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
- Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min).
- Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
- Universale Rotorkompatibilität
- Hohe Retentatrückgewinnung von ca. 90 %
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales endgültiges Konzentratvolumen: 200 μl)
- Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
- Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
15 ml | |
29,7 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
7,6 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
Zentrifugenfilter | |
121 mm |