Learn More
Cytiva Amersham™ Streptavidin-Enzym-Konjugate
Streptavidin, konjugiert mit Reporter-Enzymmolekülen, für die Verwendung in Blotting- und in-situ-Hybridisierungsanwendungen
Marke: Cytiva RPN1231-100UL
107.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24344" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reagenzien mit hoher Spezifität
- Die Konjugation wurde mit der von Nakane und Kollegen beschriebenen Methode der Periodate-Kopplung erreicht
- Verkauft auf der Grundlage von Titer in einem ELISA und Performance in einem Western Blot
Spezifikation
Geeignet für die Verwendung bei ECL™, Western Blotting, ELISA, Immunzytochemie | |
2 ml phosphatgepufferte Kochsalzlösung (0.1 M Natriumphosphat, 0.1 M Natriumchlorid, pH 7.4), in der 1 % (Gewicht/Volumen) Rinderserum-Albumin und ein antimikrobielles Mittel enthalten sind | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ||Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol