Learn More
Cytiva Pierce™ Streptavidin-Fluor-Konjugate
Für die In-situ-Hybridisierung und Durchflusszytometrie. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-Fluor-Konjugate bestehen aus mit einer Reihe von Fluoreszenzfarbstoffen konjugiertem Streptavidin.
Marke: Cytiva PA43001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reagenzien mit hoher Spezifität
Anwendungen:
In-situ-Hybridisierung, Durchflusszytometrie
Spezifikation
Dieses Produkt wird als ein lyophilisierter Feststoff in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (0.02 M Kaliumphosphat, 0.15 M NaCl) pH 7.2 geliefert, in der 1 % (Gewicht/Volumen) Rinderserumalbumin und 0.1 % (Gewicht/Volumen) Natriumazid enthalten sind; in 1 ml entionisiertem Wasser auflösen, in geeignete Aliquote gießen | |
1 mg | |
Gefriergetrockneter Feststoff in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (0,02 M Kaliumphosphat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, mit 1 % (w/v) Rinderserumalbumin und 0,1 % (w/v) Natriumazid; mit 1 ml deionisiertem Wasser auflösen, in geeignete Aliquote aufteilen und einfrieren; wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden |
Geeignet für die Verwendung bei der Fluoreszenz-Analyse von biotinylierten Proben | |
Cy3-Streptavidin |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.