Learn More
Cytiva Amersham™ Distanzstücke für vertikale Geleinheiten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 400, SE 600 Vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
---|---|
Typ | Abstandshalter |
Länge (metrisch) | 16 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10704987
|
Cytiva
SE6118-2-1.0 |
16 cm | 0,03 in. | 0,1 cm | 0,1 cm |
N/A
|
N/A | ||
10400735
|
Cytiva
SE6118-2-1.5 |
16 cm | 0,05 in. | 0,15 cm | 0,1 cm |
N/A
|
N/A | ||
10259234
|
Cytiva
SE6119-2-.75 |
16 cm | 0,02 in. | 0,07 cm | 2 cm |
N/A
|
N/A | ||
10075264
|
Cytiva
SE6119-2-1.0 |
16 cm | 0,03 in. | 0,1 cm | 2 cm |
N/A
|
N/A | ||
Beschreibung
Spezifikation
SE 400, SE 600 Vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
Abstandshalter | |
16 cm |