Learn More
Cytiva Amersham™ Rediprime II DNA-Beschriftungssystem
Lange Haltbarkeit und einfaches, schnelles Protokoll. Das Amersham™ Rediprime II DNA-Markierungssystem enthält ein individuell dispensiertes Reaktionsgemisch für das Random-Priming, in stabilisierter, gefriergetrockneter Form.
Marke: Cytiva RPN1633
Includes: Jedes System enthält die folgenden Komponenten in ausreichenden Mengen für 30 oder 60 Reaktionen (je nach bestelltem Produkt): Vorgemischte, vordosierte Röhrchen, 30 x Markierungsgemisch und Kontroll-DNA.
Beschreibung
Es müssen lediglich Substrat und [α-32P]dCTP hinzugegeben werden. Bereits 25 ng DNA reichen als Substrat völlig aus.
- Bei Raumtemperatur stabil ablaufende Reaktionen mit Farbkontrolle zur Markierung von DNA mit einer spezifischer Aktivität von >109 dpm/μg
- Lange Haltbarkeit und einfaches, schnelles Protokoll, Markierungsreaktion ist nach 10 min fertig.
- Nicht eingebaute Nukleotide müssen vor der Hybridisierung nicht entfernt werden
- DNA kann in Lösung markiert werden oder in Anwesenheit von Agar mit niedrigem Schmelzpunk
Nur zur Anwendung mit dCTP geeignet.
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
Markierung reaktionsgepufferter Lösung von dATP-, dGTP-, dTTP-, Exonuklease-freiem Klenow-Enzym und Random Primern in getrockneter, stabilisierter Form, Kontroll-DNA 300 ng Lambda Hind III DNA in getrockneter, stabilisierter Form 1 Röhrchen | |
Rediprime II DNA-Beschriftungssystem |
Markierung von DNA aus einer Vielzahl von Quellen für eine sehr spezifische Aktivität zur Verwendung in Southern Blot- und Northern Blot-Hybridisierungen | |
30 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Rediprime II, 30 reactions
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trometamol, 2-mercaptoethanol
- UNKNOWN ACUTE-20 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 20% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.