Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-beschichtete Kämme für vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Zur Verwendung mit Standard- und gekühlten Gelelektrophoresemodellen
148.10 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Typ | Comb |
---|---|
Material | PTFE |
Tiefe (angloamerikanisch) | 0.98 in. |
Tiefe (metrisch) | 2.5 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10641186
|
Cytiva
SE511-15-1.0 |
0.03 in. | 15 |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11330502
|
Cytiva
80616037 |
0.05 in. | 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11330422
|
Cytiva
80616189 |
0.03 in. | 20 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich in Größen für 10-, 15-, 20- oder 28-Wells
- Die meisten Kämme sind in allen drei Stärken erhältlich: 0.75, 1 und 1.5 mm
- Wells mit einer Tiefe von 25 mm (außer 28-Well-Kamm, der 15 mm tiefe Wells formt)
- Das Probenvolumen pro Well hängt von der Geldicke, der Welltiefe und der Anzahl der Wells pro Kamm ab
Spezifikation
Comb | |
PTFE | |
0.98 in. | |
2.5 cm |