Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Bögen
Bietet außergewöhnliche Handlingeigenschaften, die eine Neubeprobung ermöglichen
Marke: Cytiva 10600054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einzelne Folien.
- Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
- Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
Spezifikation
20 cm | |
10/Pk. | |
Nitrocellulose und inerter Polyester |
20 cm | |
Blatt | |
0.2 μm |