Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Bögen
Bietet außergewöhnliche Handlingeigenschaften, die eine Neubeprobung ermöglichen
Marke:  Cytiva 10600051
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15239834
  • 560.00 CHF / 25 Bögen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einzelne Folien.
  • Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
  • Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
25/Pckg.
Nitrocellulose und inerter Polyester
20 cm
Blatt
0,45 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • amersham protran supported 0.45µm NC 200mm x 200mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose