Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Sandwiches für das Western Blotting
Vorab zugeschnittene, vorgefertigte Protran Premium NC Nitrozellulose-Membran- und Filterpapier-Sandwiches sparen Zeit
166.00 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 8 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 9 cm |
Menge | 10/Packung |
Format | Sandwich |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15269884
|
Cytiva
10600118 |
8 cm | 9 cm | 0,2 μm |
197.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15229884
|
Cytiva
10600117 |
8 cm | 9 cm | 0,45 μm |
166.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
- Passt für die meisten Precase-Gelformate.
Spezifikation
8 cm | |
9 cm | |
10/Packung | |
Sandwich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose