Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
Marke:  Cytiva RPN1520B
549.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708328
  • 675.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
  • Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
  • Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
  • Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 cm
Southern Blots; UV-Fixierung
Nicht zutreffend
Blatt
15 x 20 cm
20 cm
Bis zu 600μg/cm2
10 Bögen
Nylon, positiv geladen